Få mere at vide
Isoquinoline-8-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10064397 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10064397
Brand: Thermo Scientific Acros 431050050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61563-43-7
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD06738935
InChI nøgle VMNZQPRIUSJCOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-isoquinolinecarboxylic acid, 8-carboxyisoquinoline, 8-isoquinolinecarboxylicacid, 8-carboxy-2-azanaphthalene
PubChem CID 21393830
IUPAC navn isoquinolin-8-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=NC=C2)C(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-8-carboxylic acid
Smeltepunkt 263.0°C to 267.0°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 173.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoquinoline-8-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.