Få mere at vide
Isoquinoline-5-sulfonyl Chloride, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoquinoline-5-sulfonyl Chloride Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO2S.ClH/c10-14(12,13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9;/h1-6H;1H |
| Formel vægt | 262.9575 |