Få mere at vide
Isoquinoline-5-carboxylic acid, 96%
Artikelnummer. 11325435
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11325435
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19637.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 27810-64-6 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27810-64-6
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.171
MDL nummer MFCD03788744
InChI nøgle ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isoquinolinecarboxylic acid, 5-carboxyisoquinoline, isoquinoline-5-carboxylicacid, pubchem19508, acmc-1ch46, isoquinoline-5-carboxylic acid
PubChem CID 260936
IUPAC navn isoquinolin-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 278°C to 281°C
Kogepunkt 60°C to 62°C (11 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 129180
Formel vægt 173.17
Procent renhed 96%