Få mere at vide
Isoquinolin-5-boronsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035513
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15479987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53230.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 371766-08-4 | C9H8BNO2 | 172.978 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371766-08-4
Molekylær formel C9H8BNO2
Molekylvægt (g/mol) 172.978
MDL nummer MFCD03839356
InChI nøgle XKEYHBLSCGBBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline-5-boronic acid, 5-isoquinolineboronic acid, isoquinolin-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 5-isoquinolinyl, isoquinolin-5-yl boronic acid, 5-isoquinolineboronicacid, isoquinoline-5-boric acid, 5-boronoisoquinoline, acmc-209ird, 5-isoquinolylboronic acid
PubChem CID 599474
IUPAC navn isoquinolin-5-ylboronsyre
SMIL B(C1=C2C=CN=CC2=CC=C1)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-5-boronic acid
Smeltepunkt 204°C to 206°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.98
Procent renhed 97%