Få mere at vide
Isoquinolin-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10796895
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10796895 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10481494 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796895 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04901CB
Kemiske identifikatorer
CAS 7159-36-6
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD00094344
InChI nøgle MCVMLYSLPCECGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isoquinolinecarboxylic acid, 4-carboxyisoquinoline, 4-isoquinolinecarboxylicacid, isoquinoline-4-carboxylicacid, 4-carboxy-isoquinoline, acmc-209oja, isoquinoline-4-carboxylic, isoquinolin-4-carboxylic acid, n-2-aminoethyl pyrrolidine; 2-1-pyrrolidino ethylamine
PubChem CID 459768
IUPAC navn isoquinolin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 173.17
Procent renhed 97%