Få mere at vide
Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 99%
Artikelnummer. 11428717
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428717 5 g 5g
11418717 1 g 1g
11438717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19880.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207399-25-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207399-25-5
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD00075137
InChI nøgle KVMMIDQDXZOPAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate, isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate, isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate 1:x, 3-isoquinolinecarboxylic acid, hydrate, 3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate 1:1, pubchem10167, acmc-1clhb, 3-isoquinolinecarboxylicacid hydrate, isoquinoline 3-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 2736704
SMIL OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
Smeltepunkt 166°C to 168°C
Mængde 5 g
Beilstein 125548
IUPAC navn isoquinolin-3-carboxylsyre
Formel vægt 173.17 (Anhydrous)
Procent renhed 99%