Få mere at vide
Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31072042
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31072042 1 g
31066550 25 g
31066551 5 g
31071382 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31072042 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD126291g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
CAS 203626-75-9
Molekylær formel C10H9NO3
MDL nummer MFCD00167216
Mængde 1 g
SMIL O=C(C1=CC2=C(C=N1)C=CC=C2)O.[H]O[H]
Molekylvægt (g/mol) 191.18
Procent renhed 95%