Få mere at vide
Isoquinolin-3-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15585886 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15585886 1 g 1g
15595886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585886 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454490010
Kemiske identifikatorer
CAS 6624-49-3
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
InChI nøgle KVMMIDQDXZOPAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isoquinolinecarboxylic acid, 3-carboxyisoquinoline, 3-isoquinoline carboxylic acid, 3-isoquinaldic acid, pubchem16889, maybridge1_002411, acmc-1b7v6, isoquinoline-3-caboxylic acid, ksc217c5f, isoquinoline 3-carboxylic acid
PubChem CID 124656
IUPAC navn isoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-3-carboxylic acid
Smeltepunkt -170°C to 171.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 173.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoquinoline-3-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.