Få mere at vide
Isoquinolin-1-carbonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348726 1 g 1g
11358726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1198-30-7 | C10H6N2 | 154.172 g/mol
Isoquinolin-1-carbonitril anvendes som startreagens i synteserne af imidazo[5,1-a]isoquinoliner. Det bruges også som mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isoquinolin-1-carbonitril anvendes som startreagens i syntesen af imidazo[5,1-a]isoquinoliner. Det bruges også som mellemprodukt i organiske synteser.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1198-30-7
Molekylær formel C10H6N2
Molekylvægt (g/mol) 154.172
MDL nummer MFCD00134166
InChI nøgle HJHXYSBRTVFEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanoisoquinoline, 1-isoquinolinecarbonitrile, isoquinaldonitrile, isoquinolinecarbonitrile, 1-cyano-isoquinoline, isoquinaldinic nitrile, pubchem6269, maybridge1_002114, timtec-bb sbb002487
PubChem CID 306057
IUPAC navn isoquinolin-1-carbonitril
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-1-carbonitrile
Smeltepunkt 87°C to 91°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 119104
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 154.17
Procent renhed 99%