Få mere at vide
Isoquinolin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10039091
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10039091 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10130242 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10214644 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10039091 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10019CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25475-67-6
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.177
InChI nøgle VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisoquinoline, 3-isoquinolinamine, isoquinolin-3-ylamine, isoquinoline, 3-amino, 3-isoquinolylamine, isoquinoline-3-amine, chembl61743, 2h-isoquinolin-3-imine, isoquinolin-3-imine, zlchem 309
PubChem CID 311869
IUPAC navn isoquinolin-3-amin
SMIL C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinolin-3-amine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 144.18
Procent renhed 97%