missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isoquinine, TRC

Artikelnummer. 30403974
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403974 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403974 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI87470025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isoquinine
CAS 697260-51-8
Molekylær formel C20 H24 N2 O2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,14,19-20,23H,7,9-10,12H2,1-2H3/b13-3+/t14?,19-,20+/m0/s1
SMIL COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3CC4CC[N@]3C/C/4=C\C)c2c1
IUPAC navn (R)-[(1S,2S,5Z)-5-ethylidene-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 324.417
Formel vægt 324.184
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.