Få mere at vide
Isoquercitroside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoquercitroside |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O12/c22-6-12(27)19-16(29)17(30)21(32-19)33-20-15(28)14-11(26)4-8(23)5-13(14)31-18(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,12,16-17,19,21-27,29-30H,6H2/t12-,16-,17?,19-,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 464.0955 |
| Procent renhed | >95% |