Få mere at vide
Isoquercitrin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479136
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16479136 100 mg 100mg
16479088 10 mg -
16444887 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16479136 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0768
MedChemExpress Isoquercitrin (Isoquercitroside) is an effective antioxidant and an eosinophilic inflammation suppressor.
Isoquercitrin (Isoquercitroside) is an effective antioxidant and an eosinophilic inflammation suppressor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquercitrin
CAS 21637-25-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20O12
Mængde 100 mg
Synonym Isoquercitroside
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (269.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(O[C@@H]2O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@H]2O)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Molekylvægt (g/mol) 464.38
Formel vægt 464.38
Procent renhed 98.16%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation