missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isopyridoxal Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30134448
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134448 25 mg
30132763 50 mg
30010830 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82410025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 90005-85-9
Molekylær formel C8H9NO3 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 203.62
Synonym 5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methyl-3-Pyridinecarboxaldehyde Hydrochloride
IUPAC navn 5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylnicotinaldehyde hydrochloride
SMIL O=CC1=C(CO)C(O)=C(C)N=C1.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isopyridoxal Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2-3,11-12H,4H2,1H3;1H
Formel vægt 203.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.