Få mere at vide
Isopulegol, TRC
Artikelnummer. 30407865
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30407865 2.5 g 2.5g
30389815 5 g -
30393373 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8747402.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7786-67-6
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Synonym 5-Methyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexanol, 2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylvinyl)cyclohexanol, p-Menth-8-en-3-ol
IUPAC navn 5-methyl-2-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(C(O)C1)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopulegol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3
Formel vægt 154.1358