Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopulegol |
| CAS | 89-79-2 |
| Molekylær formel | C10H18O |
| MDL nummer | MFCD00134655 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | isopulegol, --isopulegol, l-isopulegol, --l-isopulegol, coolact p, unii-3th92o3bxn, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethenyl-, 1r,2s,5r, 3th92o3bxn, iso-pulegol, isopulegol natural |
| InChI nøgle | ZYTMANIQRDEHIO-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CC1CCC(C(O)C1)C(C)=C |
| IUPAC navn | 5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)cyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Vis mere |