Få mere at vide
Isopulegol, mixture of isomers, 97%
Artikelnummer. 11459746
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459746 10 g 10g
11469746 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20260.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7786-67-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7786-67-6
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00134655
InChI nøgle ZYTMANIQRDEHIO-UHFFFAOYNA-N
Synonym p-menth-8-en-3-ol, isopulegol, 8 9-p-menthen-3-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexanol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethenyl, 1-methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-ol, dl-isopulegol, p-8 9-menthen-3-ol, 5-methyl-2-1-methylvinyl cyclohexan-1-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexan-1-ol
PubChem CID 24585
IUPAC navn 5-methyl-2-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(C(O)C1)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopulegol
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.91
Kogepunkt 90°C to 92°C (12 mmHg)
Flammepunkt 78°C (172°F)
Brydningsindeks 1.4725
Mængde 10 g
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%