Få mere at vide
Isopteropodine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uncarine E |
| CAS | 5171-37-9 |
| Molekylær formel | C21 H24 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Isopteropodine, 7-Isopteropodine, (7α,19α,20α)-19-Methyl-2-oxoformosanan-16-carboxylic Acid Methyl Ester, |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O4/c1-12-14-10-23-8-7-21(16-5-3-4-6-17(16)22-20(21)25)18(23)9-13(14)15(11-27-12)19(24)26-2/h3-6,11-14,18H,7-10H2,1-2H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,18-,21-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1=CO[C@@H](C)[C@@H]2CN3CC[C@]4([C@@H]3C[C@H]12)C(=O)Nc5ccccc45 |
| IUPAC navn | methyl (1S,4aS,5aS,6S,10aS)-1-methyl-2'-oxospiro[1,4a,5,5a,7,8,10,10a-octahydropyrano[3,4-f]indolizine-6,3'-1H-indole]-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.43 |
| Formel vægt | 368.1736 |