missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isoproturon, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16370238 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16370238 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16370238 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S3945

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Indeholder

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Isoproturon34123-59-61000μg/mL

Certificeringer

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA Complaint

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isoproturon
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 34123-59-6
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylær formel CH4O
MDL nummer MFCD00004595
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Synonym isoproturon, graminon, 3-4-isopropylphenyl-1,1-dimethylurea, tolkan, arelon, belgran, arelon r, nocilon, ipu stefes, ip-flo
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn 3,3-dimethyl-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]urea
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isoproturon
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faroangivelser
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, isoproturon

Product intended for laboratory use only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.