Få mere at vide
Isoprothiolane-d4, TRC
Artikelnummer. 30408171
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30408171 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30408171 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8743022.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoprothiolane-d4
CAS 1715020-82-8
Molekylær formel C12 2H4 H14 O4 S2
Mængde 2.5 mg
Synonym Dipropan-2-yl 2-(4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-dithiolan-2-ylidene)propanedioate
InChI formel InChI=1S/C12H18O4S2/c1-7(2)15-10(13)9(11(14)16-8(3)4)12-17-5-6-18-12/h7-8H,5-6H2,1-4H3/i5D2,6D2
SMIL [2H]C1([2H])SC(=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C)SC1([2H])[2H]
IUPAC navn dipropan-2-yl 2-(4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-dithiolan-2-ylidene)propanedioate
Molekylvægt (g/mol) 294.42
Formel vægt 294.0898