Få mere at vide
R&D Systems™ Isoproterenol hydrochloride
Artikelnummer. 30000721
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30000721 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30000721 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1747/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 DKK
    1214.85 DKK / 100mg
    Spare 70.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
A Tocris product, part of R&D Systems. Standard selective β agonist
Standard selective β-adrenoceptor agonist; vasorelaxant and bronchodilator. Activation of β2 receptors activates downstream PKA and ERK, and may stimulate NO-mediated endothelium-dependent smooth muscle relaxation. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoproterenol hydrochloride
CAS 51-30-9
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C11H18ClNO3
Formel vægt 247.72
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 247.72