Få mere at vide
Isopropylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435375
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435375 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15435375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58536.AD
CAS: 77047-87-1 | C3H7BrZn | 188.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isopropylzinkbromid anvendes i croos-koblingsreaktioner.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Håndteres under tør beskyttelsesgas. Luftfølsom. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 77047-87-1
Tæthed 0.963
Molekylær formel C3H7BrZn
Lineær formel (CH3)2CHZnBr
MDL nummer MFCD06200639
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 2-propylzinc bromide solution 0.5m in t, bromo isopropyl zinc, 2-propylzinc bromide, 0.50 m in thf, 2-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2-propylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, isopropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle NTUATXZETUXBSR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Zn+]Br.C[CH-]C
IUPAC navn bromozincylium; propan-2-ide
Molekylvægt (g/mol) 188.37
PubChem CID 12910424
Formel vægt 188.37
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropylzinc bromide, 0.5M in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231-Håndteres under inaktiv gas.
  • P232-Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Isopropylzinc bromide