Få mere at vide
Isopropyltriphenylphosphonium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyltriphenylphosphonium Iodide |
| CAS | 24470-78-8 |
| Molekylær formel | C21H22IP |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (1-Methylethyl)triphenylphosphonium Iodide, NSC 140615, Triphenylisopropylphosphonium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22P.HI/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [I-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | triphenyl(propan-2-yl)phosphanium;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.28 |
| Formel vægt | 432.0504 |