Få mere at vide
Isopropylsulfonylchorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropylsulphonyl Choride |
| CAS | 10147-37-2 |
| Molekylær formel | C3H7ClO2S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Methylethylsulfonyl Chloride, 2-Propylsulfonyl Chloride, Isopropanesulfonyl Chloride, Isopropyl-2-sulfonyl Chloride, Isopropylsulfonyl Chloride, Propan-2-ylsulfonyl Chloride, Propanesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | propan-2-sulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.6 |
| Formel vægt | 141.9855 |