Få mere at vide
Isopropylsulfonylchorid, TRC
Artikelnummer. 30396908
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30396908 1 g
1 options
Artikelnummer. 30396908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8222551G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylsulphonyl Choride
CAS 10147-37-2
Molekylær formel C3H7ClO2S
Mængde 1 g
Synonym 1-Methylethylsulfonyl Chloride, 2-Propylsulfonyl Chloride, Isopropanesulfonyl Chloride, Isopropyl-2-sulfonyl Chloride, Isopropylsulfonyl Chloride, Propan-2-ylsulfonyl Chloride, Propanesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
SMIL CC(C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn propan-2-sulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 142.6
Formel vægt 141.9855