Få mere at vide
Isopropylsulfonylchorid, TRC
Artikelnummer. 30404956
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30404956 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30404956 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI822255250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylsulphonyl Choride
CAS 10147-37-2
Molekylær formel C3H7ClO2S
Mængde 250 mg
Synonym 1-Methylethylsulfonyl Chloride, 2-Propylsulfonyl Chloride, Isopropanesulfonyl Chloride, Isopropyl-2-sulfonyl Chloride, Isopropylsulfonyl Chloride, Propan-2-ylsulfonyl Chloride, Propanesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
SMIL CC(C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn propan-2-sulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 142.6
Formel vægt 141.9855