Få mere at vide
Isopropylmethylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isopropyl-3-methylphenol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)10-5-4-9(11)6-8(10)3/h4-7,11H,1-3H3 |
| Formel vægt | 150.1045 |
| Procent renhed | >95% |