Få mere at vide
Isopropylmagnesiumchlorid, 2,0 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropylmagnesium chloride |
| Farve | Brun til brun-gul |
| Navn note | 2.0M Solution in THF |
| Kogepunkt | 62.4°C (899.8hPa) |
| Smeltepunkt | 5.0°C |
| Lineær formel | (CH3)2CHMgCl |
| Koncentration | 1.80 to 2.20M |
| Tæthed | 0.9700g/mL |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: vigorous reaction. |
| IUPAC navn | chlor(propan-2-yl)magnesium |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.