Få mere at vide
Isopropylmagnesiumchlorid, 2,0 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10267032 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10726243 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10267032 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212851000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1068-55-9 | C3H7ClMg | 102.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1068-55-9 , 109-99-9
Molekylær formel C3H7ClMg
Molekylvægt (g/mol) 102.84
MDL nummer MFCD00000466
InChI nøgle GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym isopropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1-methylethyl, chloro 1-methylethyl magnesium, i-prmgcl, isopropylmagnesiumchloride, chloro isopropyl magnesium, isopropyl magnesium chloride, isopropylmagnesium chloride solution, iprmgcl, ipr-mgcl
PubChem CID 101955
SMIL CC(C)[Mg]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylmagnesium chloride
Farve Brun til brun-gul
Navn note 2.0M Solution in THF
Kogepunkt 62.4°C (899.8hPa)
Smeltepunkt 5.0°C
Lineær formel (CH3)2CHMgCl
Koncentration 1.80 to 2.20M
Tæthed 0.9700g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: vigorous reaction.
IUPAC navn magnesium; propan; chlorid
Formel vægt 102.85
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.97
Mængde 100 mL
Flammepunkt −27°C
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.