Få mere at vide
Isopropylmagnesiumbromid, 3M opløsning i 2-MeTHF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10557054 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10557054 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10557054 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426781000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 920-39-8 | C3H7BrMg | 147.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylmagnesium bromide
Navn note 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
CAS 920-39-8, 96-47-9
Farve Brun eller Grå
Tæthed 1.0800g/mL
Flammepunkt −11°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C3H7BrMg
Lineær formel (CH3)2CHMgBr
MDL nummer MFCD00672110
Mængde 100 mL
FN nummer 3399
Specifik vægtfylde 1.08
Synonym isopropylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methylethyl, isopropylmagnesiumbromide, bromo 1-methylethyl magnesium, iprmgbr, i-prmgbr, bromoisopropylmagnesium, i-propylmagnesiumbromide, i-propylmagnesium bromide, bromo-isopropyl-magnesium, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C)[Mg]Br
IUPAC navn magnesium; propan; bromid
Molekylvægt (g/mol) 147.30
PubChem CID 101909
Formel vægt 147.31
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyltetrahydrofuran, Bromo(1-methylethyl)magnesium