Få mere at vide
Isopropylmagnesiumbromid, 3M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481008
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481008 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15481008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54840.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 920-39-8 | C3H7BrMg | 147.30 g/mol
Isopropylmagnesiumbromid er et Grignard-reagens, der anvendes i organisk syntese, især til introduktion af isopropylgruppe til carbonylforbindelser. Det bruges også som en stærk base i aprotisk opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isopropylmagnesiumbromid er et Grignard-reagens, der anvendes i organisk syntese, især til introduktion af isopropylgruppe til carbonylforbindelser. Det bruges også som en stærk base i aprotisk opløsningsmiddel.
Opløselighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylmagnesium bromide
CAS 920-39-8
Molekylær formel C3H7BrMg
Lineær formel (CH3)2CHMgBr
MDL nummer MFCD00672110
Mængde 100 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym isopropylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methylethyl, isopropylmagnesiumbromide, bromo 1-methylethyl magnesium, iprmgbr, i-prmgbr, bromoisopropylmagnesium, i-propylmagnesiumbromide, i-propylmagnesium bromide, bromo-isopropyl-magnesium, grignard reagent
Opløselighedsinformation Miscible with tetrahydorfuran and diethyl ether. Immiscible with hydrocarbons.
InChI nøgle UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C)[Mg]Br
IUPAC navn magnesium; propan; bromid
Molekylvægt (g/mol) 147.30
PubChem CID 101909
Formel vægt 147.3
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3M in 2-MeTHF