Få mere at vide
Isopropylidenmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Isopropylidenmalonat er et vigtigt reagens i syntetisk kemi og involveret i dannelsen af nye CC-bindinger, ringe, amider, estere og syrer. Tilstedeværelsen af carbonylgrupper i C-4- og C-6-positionerne begunstiger alkylerings- og acyleringsreaktionerne på grund af dens sure natur. Det bruges også som et antimikrobielt middel. Det bruges til fremstilling af 4-pyridyl-substituerede heterocykler, 2-substituerede indoler, isofraxidin og makrocykliske beta-keto-lactoner. Yderligere er det involveret i Knoevenagel-kondensationsreaktionen med aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isopropylidenmalonat er et vigtigt reagens i syntetisk kemi og involveret i dannelsen af nye CC-bindinger, ringe, amider, estere og syrer. Tilstedeværelsen af carbonylgrupper i C-4- og C-6-positionerne begunstiger alkylerings- og acyleringsreaktionerne på grund af dens sure natur. Det bruges også som et antimikrobielt middel. Det bruges til fremstilling af 4-pyridyl-substituerede heterocykler, 2-substituerede indoler, isofraxidin og makrocykliske beta-keto-lactoner. Yderligere er det involveret i Knoevenagel-kondensationsreaktionen med aldehyder.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropylidene malonate |
| Smeltepunkt | 92°C to 96°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 117310 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,5817 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and chloroform. |
| Formel vægt | 144.13 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Isopropylidene malonate
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Isopropylidene malonate