Få mere at vide
Isopropylidenmalonat, 97%
Artikelnummer. 11477467
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477467 25 g 25g
11487467 100 g 100g
11497467 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15603.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144,126 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Isopropylidenmalonat er et vigtigt reagens i syntetisk kemi og involveret i dannelsen af nye CC-bindinger, ringe, amider, estere og syrer. Tilstedeværelsen af carbonylgrupper i C-4- og C-6-positionerne begunstiger alkylerings- og acyleringsreaktionerne på grund af dens sure natur. Det bruges også som et antimikrobielt middel. Det bruges til fremstilling af 4-pyridyl-substituerede heterocykler, 2-substituerede indoler, isofraxidin og makrocykliske beta-keto-lactoner. Yderligere er det involveret i Knoevenagel-kondensationsreaktionen med aldehyder.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2033-24-1
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.126
MDL nummer MFCD00006638
InChI nøgle GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
PubChem CID 16249
IUPAC navn 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion
SMIL CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylidene malonate
Smeltepunkt 92°C to 96°C
Mængde 25 g
Beilstein 117310
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,5817
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and chloroform.
Formel vægt 144.13
Procent renhed 98%