Få mere at vide
Isopropyldiphenylfosfin, 99%
Artikelnummer. 11466450
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466450 5 g 5g
11456450 1 g 1g
11476450 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466450 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27565.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 6372-40-3 | C15H17P | 228,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6372-40-3
Molekylær formel C15H17P
Molekylvægt (g/mol) 228.28
MDL nummer MFCD00015028
InChI nøgle LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyldiphenylphosphine, phosphine, 1-methylethyl diphenyl, isopropyldiphenylphosphane, isopropyl diphenyl phosphine, acmc-209nho, isopropyl-diphenylphosphine, diphenyl propan-2-yl phosphane, i-propyldiphenylphosphine
PubChem CID 80754
IUPAC navn diphenyl(propan-2-yl)phosphan
SMIL CC(C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyldiphenylphosphine
Smeltepunkt 38 °C til 41 °C
Tæthed 0.861
Kogepunkt 165 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lineær formel (C6H5)2PCH(CH3)2
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 228.27
Procent renhed 99%