Få mere at vide
Isopropyldimethylchlorsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11945841 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize':
25g
Product Code. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
11945841 25 g Glasflaske 25g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 11945841 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 313570250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Add to basket
CAS: 3634-56-8 | C5H13ClSi | 136.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Isopropyldimethylchlorosilane
CAS 3634-56-8
Farve Farveløs
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 110,0 °C til 114,0 °C
Flammepunkt 15 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H13ClSi
Brydningsindeks 1,4150 til 1,4170 (20 °C, 589 nm)
MDL nummer MFCD00009917
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.87
Synonym isopropyldimethylchlorosilane, dimethylisopropylchlorosilane, chloro isopropyl dimethylsilane, chloro dimethyl isopropylsilane, chlorodimethylisopropylsilane, silane,chlorodimethyl 1-methylethyl, silane, chlorodimethyl 1-methylethyl, dmipscl, acmc-1bn7i, chlorodimethyl isopropylsilane
InChI nøgle YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)[Si](C)(C)Cl
IUPAC navn chlor-dimethyl-propan-2-ylsilan
Molekylvægt (g/mol) 136.69
PubChem CID 5102883
Formel vægt 136.7
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropyldimethylchlorosilane
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.