Få mere at vide
Isopropylboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 15496737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496737 1 g 1g
15406747 5 g 5g
15416747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33861.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 76347-13-2 | C9H19BO2 | 170,059 g/mol
Isopropylboronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isopropylboronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76347-13-2
Molekylær formel C9H19BO2
Molekylvægt (g/mol) 170.059
MDL nummer MFCD05663856
InChI nøgle MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12727711
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylboronic acid pinacol ester
Kogepunkt 115 °C (60 mmHg)
Brydningsindeks 1.409
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 170.06
Procent renhed 98%