missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isopropylated phenol, phosphate (3:1), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri(isopropylphenol) phosphate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-7-13-25(14-8-22)29-32(28,30-26-15-9-23(10-16-26)20(3)4)31-27-17-11-24(12-18-27)21(5)6/h7-21H,1-6H3 |
| Formel vægt | 452.2116 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?