Få mere at vide
Isopropylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropylamine |
| CAS | 75-31-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C3H9N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Propanamine, Isopropylamine (8CI), 1-Methylethylamine, 2-Aminopropane, 2-Isopropylamine, 2-Propylamine, Monoisopropylamine, NSC 62775, Propan-2-ylamine, sec-Propylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)N |
| IUPAC navn | propan-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 59.11 |
| Vis mere |