Få mere at vide
Isopropylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropylamine Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 95.0502 |