Få mere at vide
Isopropylamine Hydrobromide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropylamine Hydrobromide |
| CAS | 29552-58-7 |
| Molekylær formel | C3H10BrN |
| MDL nummer | MFCD22419143 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | NC(C)C.[H]Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.02 |
| Procent renhed | 98% |