Få mere at vide
Isopropylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427307
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427307 500 mL 500ml
11417307 100 mL 100ml
11437307 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15044.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.112 g/mol
Isopropylamin fungerer som et reguleringsmiddel for plast og et additiv i olieindustrien. Det er også nyttigt som mellemprodukt til lægemidler, belægningsmaterialer, gummikemikalier og andre organiske produkter. Det finder også anvendelse i binære kemiske våben i kombination med isopropylalkohol. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel og til fremstilling af andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isopropylamin fungerer som et reguleringsmiddel for plast og et additiv i olieindustrien. Det er også nyttigt som mellemprodukt til lægemidler, belægningsmaterialer, gummikemikalier og andre organiske produkter. Det finder også anvendelse i binære kemiske våben i kombination med isopropylalkohol. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel og til fremstilling af andre kemikalier.
Opløselighed Blandbar med
vand, chloroform, hexaner, acetone og ethanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider og perchlorylfluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-31-0
Molekylær formel C3H9N
Molekylvægt (g/mol) 59.112
MDL nummer MFCD00008082
InChI nøgle JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
PubChem CID 6363
ChEBI CHEBI:15739
IUPAC navn propan-2-amin
SMIL CC(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylamine
Smeltepunkt °C to 101°C
Tæthed 0.691
Kogepunkt 33°C to 34°C
Flammepunkt -32°C (-25°F)
Analyseprocentområde ≥99%
Lineær formel (CH3)2CHNH2
Brydningsindeks 1.375
Mængde 500 mL
FN nummer UN1221
Beilstein 605259
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,5209
Opløselighedsinformation Miscible with water,chloroform,hexanes,acetone and ethanol.
Formel vægt 59.11
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-propanamin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.