Få mere at vide
Isopropyl Trifluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Trifluoroacetate |
| CAS | 400-38-4 |
| Molekylær formel | C5H7F3O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7F3O2/c1-3(2)10-4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.1 |
| Formel vægt | 156.0398 |