Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl trifluoroacetate |
| Navn note | 98% |
| CAS | 400-38-4 |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.1000g/mL |
| Kogepunkt | 73.0°C (749.0 mmHg) |
| Flammepunkt | −8°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |