Få mere at vide
Isopropyl trifluoroacetate, 97%
Artikelnummer. 11493557
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493557 25 g 25g
11403567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17322.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 400-38-4 | C5H7F3O2 | 156.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 400-38-4
Molekylær formel C5H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 156.10
MDL nummer MFCD00013566
InChI nøgle ASAXRKSDVDALDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl trifluoroacetate, isopropyltrifluoroacetate, isopropyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, 1-methylethyl ester, iso-propyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid isopropyl ester, pubchem12590, acmc-1ctsh, methylethyl 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 78998
IUPAC navn propan-2-yl-2,2,2-trifluoracetat
SMIL CC(C)OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl trifluoroacetate
Smeltepunkt <-78°C
Tæthed 1.108
Kogepunkt 73°C
Flammepunkt −8°C (17°F)
Brydningsindeks 1.319
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1764312
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 156.1
Procent renhed 97%