Få mere at vide
Isopropyl Thiophene-2-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049345
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049345 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049345 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1081.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl Thiophene-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Thiophene-2-carboxylate
CAS 111160-47-5
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl Thiophene-2-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Isopropyl Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-thienylcarboxylate
InChI formel InChI=1S/C8H10O2S/c1-6(2)10-8(9)7-4-3-5-11-7/h3-6H,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1cccs1
IUPAC navn propan-2-yl thiophene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 170.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 170.0402 g/mol