Få mere at vide
Isopropyl Thiophene-2-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Isopropyl Thiophene-2-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 111160-47-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isopropyl Thiophene-2-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Isopropyl Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-thienylcarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2S/c1-6(2)10-8(9)7-4-3-5-11-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | propan-2-yl thiophene-2-carboxylate |
| Vis mere |