Få mere at vide
Isopropyltetradecanoat, 98%
Beskrivelse
Isopropyltetradecanoat anvendes som opløsningsmiddel i parfumeprodukter og oliefasen ved fremstilling af formuleringer. Det finder anvendelse i øjenmakeup, negleplejeprodukter, sæber og vaskemidler, hårplejeprodukter, barberprodukter og andre hudplejeprodukter. Det opfører sig som en ikke-vandig komponent i tofaset mundskyl, Dentyl pH, hvorved det fjerner bakterier fra mundhulen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isopropyltetradecanoat anvendes som opløsningsmiddel i parfumeprodukter og oliefasen ved fremstilling af formuleringer. Det finder anvendelse i øjenmakeup, negleplejeprodukter, sæber og vaskemidler, hårplejeprodukter, barberprodukter og andre hudplejeprodukter. Det opfører sig som en ikke-vandig komponent i tofaset mundskyl, Dentyl pH, hvorved det fjerner bakterier fra mundhulen.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl Myristate |
| Tæthed | 0.85 g/mL |
| Kogepunkt | 191 °C til 194 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 152 °C (306 °F) |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol. Ublandelig med vand og glycerol. |
| Formel vægt | 270.46 |
| Fysisk form | Væske |