Få mere at vide
Isopropyltetradecanoat, 98%
Artikelnummer. 11459266
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459266 100 mL 100ml
11469266 500 mL 500ml
11479266 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18111.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270,457 g/mol
Isopropyltetradecanoat anvendes som opløsningsmiddel i parfumeprodukter og oliefasen ved fremstilling af formuleringer. Det finder anvendelse i øjenmakeup, negleplejeprodukter, sæber og vaskemidler, hårplejeprodukter, barberprodukter og andre hudplejeprodukter. Det opfører sig som en ikke-vandig komponent i tofaset mundskyl, Dentyl pH, hvorved det fjerner bakterier fra mundhulen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isopropyltetradecanoat anvendes som opløsningsmiddel i parfumeprodukter og oliefasen ved fremstilling af formuleringer. Det finder anvendelse i øjenmakeup, negleplejeprodukter, sæber og vaskemidler, hårplejeprodukter, barberprodukter og andre hudplejeprodukter. Det opfører sig som en ikke-vandig komponent i tofaset mundskyl, Dentyl pH, hvorved det fjerner bakterier fra mundhulen.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-27-0
Molekylær formel C17H34O2
Molekylvægt (g/mol) 270.457
MDL nummer MFCD00008982
InChI nøgle AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
IUPAC navn propan-2-yl-tetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl myristate
Tæthed 0.85
Kogepunkt 191°C to 194°C (20 mm)
Flammepunkt 152°C (306°F)
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water and glycerol.
Formel vægt 270.46
Fysisk form Væske