Få mere at vide
Isopropylsalicyl, Mikromol™
Artikelnummer. 17983646
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17983646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17983646 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0045.17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Isopropylsalicyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Salicylate
CAS 607-85-2
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl Salicylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Isopropyl Salicylate, 2-Hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl o-hydroxybenzoate, Isopropyl salicylate
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn propan-2-yl 2-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 180,0786 g/mol