Få mere at vide
Isopropylpalmitat, TRC
Artikelnummer. 30138596
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138596 10 g
30137769 50 g
30008453 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI87271510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-91-6
Molekylær formel C19 H38 O2
Molekylvægt (g/mol) 298.5
Synonym Isopropyl palmitate, Hexadecanoic acid, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl hexadecanoate, Palmitic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl hexadecanoate, Crodamol IPP, Deltyl, Deltyl Prime, Emcol IP, Emerest 2316, Estol 1517, Exceparl IPP, IPP, IPP-EX, Isopal, Isopalm, Isopropyl hexadecanoate, Isopropyl palmitate, Kessco IPP, Lexol IPP, NSC 69169, Neoderm IPP, Nikkol IPP, Nikkol IPP-EX, Palmsurf IPP 98, Propal, Sinnoester PIT, Stepan D 70, Stepan IPP, Versagel MP 1600, Wickenol 111
IUPAC navn propan-2-yl hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl hexadecanoate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Formel vægt 298.2872