Få mere at vide
Isopropylpalmitat, teknologi. 85%
Artikelnummer. 11376866
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376866 250 mL 250ml
11386866 1000 mL 1 L
11396866 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04276.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-91-6 | C19H38O2 | 298,51 g/mol
Isopropylpalmitat bruges til at formulere og evaluere egnetheden af pluronic lecithin-organogeler indeholdende flurbiprofen til topisk påføring og til at karakterisere mikroemulsionssystemer af isopropylpalmitat, vand og 2:1 Brij 97 og 1-butanol ved forskellige eksperimentelle teknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Isopropylpalmitat bruges til at formulere og evaluere egnetheden af pluronic lecithin-organogeler indeholdende flurbiprofen til topisk påføring og til at karakterisere mikroemulsionssystemer
af isopropylpalmitat, vand og 2:1 Brij 97 og 1-butanol ved forskellige eksperimentelle teknikker.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-91-6
Molekylær formel C19H38O2
Molekylvægt (g/mol) 298.51
MDL nummer MFCD00008993
InChI nøgle XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl palmitate, isopropyl hexadecanoate, isopalm, deltyl, isopal, propal, deltyl prime, tegester isopalm, ja-fa ippkessco, sinnoester pit
PubChem CID 8907
ChEBI CHEBI:84262
IUPAC navn propan-2-yl-hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl palmitate
Smeltepunkt 11 °C til 13 °C
Tæthed 0.852
Kogepunkt 160 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 183 °C (361 °F)
Brydningsindeks 1.438
Mængde 250 mL
Beilstein 1786567
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 298.51
Procent renhed 85%
Grad Teknisk